3,5-Dibromoisonicotinaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4674-1G D4674-5G
TCIAD4674-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD4674-1G TCIAD4674-5G
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde ≥97.0% (par GC)
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
Formule: C6H3Br2NO
MW: 264,9000 g/mol
Numéro MDL: MFCD06410681
Numéro CAS: 70201-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité