Diethylene glycol butyl methyl ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]butane
D4676-25ML D4676-500ML
TCIAD4676-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4676-25ML TCIAD4676-500ML
Diethylene glycol butyl methyl ether ≥99.0% (par GC)
Diethylene glycol butyl methyl ether
Formule: C₉H₂₀O₃
MW: 176,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00518661
Numéro CAS: 7382-32-3
EINECS: 230-954-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité