Dipropargylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Di(2-propynyl)amine
D4685-1ML D4685-5ML
TCIAD4685-1MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAD4685-1ML TCIAD4685-5ML
Dipropargylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dipropargylamine
Formule: C₆H₇N
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00008574
Numéro CAS: 6921-28-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité