16-Dehydropregnenolone Acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3beta-Acetoxy-5,16-pregnadien-20-one
D4687-5G D4687-25G
TCIAD4687-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD4687-5G TCIAD4687-25G
16-Dehydropregnenolone Acetate ≥98.0% (par HPLC)
16-Dehydropregnenolone Acetate
Formule: C₂₃H₃₂O₃
MW: 356,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051130
Numéro CAS: 979-02-2
EINECS: 213-558-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -42.0 deg (C=1,CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité