N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dronedarone hydrochloride, N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]methanesulphonamide hydrochloride
D4689-200MG D4689-1G
TCIAD4689-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAD4689-200MG TCIAD4689-1G
N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2-Butyl-3-(4-(3-(dibutylamino)propoxy)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulphonamide hydrochloride
Formule: C₃₁H₄₅ClN₂O₅S
MW: 593,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00914940
Numéro CAS: 141625-93-6
Merck Index: 14,03449
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité