Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD4693-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD4693-1G
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate ≥98.0% (par GC, azote total)
Dimethyl-4-chloropyridine-2,6-dicarboxylate


Formule: C₉H₈ClNO₄
MW: 229,616 g/mol
Numéro MDL: MFCD02612781
Numéro CAS: 5371-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité