1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4694-25GEA 248 EUR InStock
TCIAD4694-25G TCIAD4694-5G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: 17°C
Numéro MDL: MFCD00075330
Numéro CAS: 2339-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité