1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzoylacetylene
D4699-250MG D4699-1G
TCIAD4699-250MGEA 77 EUR InStock
TCIAD4699-250MG TCIAD4699-1G
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (par GC)
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione
Formule: C₁₆H₁₀O₂
MW: 234,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1087-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité