2',5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(2-chlorophenyl)methanone
D4703-1G D4703-5G
TCIAD4703-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD4703-1G TCIAD4703-5G
2',5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
2',5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₈Cl₂O₂
MW: 267,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD02682994
Numéro CAS: 61785-35-1
EINECS: 262-965-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité