Propylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-propylmalonate
D4708-25ML D4708-5ML
TCIAD4708-25MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAD4708-25ML TCIAD4708-5ML
Propylmalonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Propylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00009168
Numéro CAS: 2163-48-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2901bff9633cddcf118108af5a6f5cedd637be4e&vid=2901bff9633cddcf118108af5a6f5cedd637be4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité