3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D4712-1G D4712-5G
TCIAD4712-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD4712-1G TCIAD4712-5G
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002514
Numéro CAS: 28026-96-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité