Diséléniure de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4715-1G D4715-5G
TCIAD4715-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD4715-1G TCIAD4715-5G
Diséléniure de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Diséléniure de diéthyle
Formule: C₄H₁₀Se₂
MW: 216,04 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015491
Numéro CAS: 628-39-7
EINECS: 211-042-6
ONU: 3440
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité