4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4723-5G D4723-25G
TCIAD4723-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD4723-5G TCIAD4723-25G
4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00087680
Numéro CAS: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité