2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Di(thiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene
D4725-200MG D4725-1G
TCIAD4725-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAD4725-200MG TCIAD4725-1G
2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (par GC)
2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene
Formule: C₁₄H₈S₄
MW: 304,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD11114556
Numéro CAS: 21210-90-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité