α-Chloro-2,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4726-5G D4726-25G
TCIAD4726-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD4726-5G TCIAD4726-25G
α-Chloro-2,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-2,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Numéro MDL: MFCD01090989
Numéro CAS: 495-07-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité