Dichlorométhyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD4729-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD4729-5G TCIAD4729-25G
Dichlorométhyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane ≥98.0% (par GC)
Dichlorométhyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Formule: C₄H₇Cl₂F₃Si
MW: 211,09 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00039294
Numéro CAS: 675-62-7
EINECS: 211-623-4
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité