3,5-Dibromo-p-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-4-methylaniline
D4730-1G D4730-5G
TCIAD4730-1GEA 123 EUR InStock
TCIAD4730-1G TCIAD4730-5G
3,5-Dibromo-p-toluidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dibromo-p-toluidine
Formule: C₇H₇Br₂N
MW: 264,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151806
Numéro CAS: 13194-73-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité