2,6-Diiodo-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4736-5G D4736-25G
TCIAD4736-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD4736-5G TCIAD4736-25G
2,6-Diiodo-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Diiodo-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄I₂N₂O₂
MW: 389,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007683
Numéro CAS: 5398-27-6
EINECS: 226-429-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 254.0 to 258.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité