3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4742-5G D4742-25G
TCIAD4742-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD4742-5G TCIAD4742-25G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00016417
Numéro CAS: 3321-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité