Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
D4743-1G D4743-5G
TCIAD4743-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD4743-1G TCIAD4743-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,207 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00198002
Numéro CAS: 3999-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité