Diphenhydramine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4744-5G D4744-25G
TCIAD4744-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD4744-5G TCIAD4744-25G
Diphenhydramine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diphenhydramine
Formule: C₁₇H₂₁NO
Numéro MDL: MFCD00274173
Numéro CAS: 58-73-1
EINECS: 200-396-7
Merck Index: 14,03309
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité