4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4750-200MG D4750-1G
TCIAD4750-200MGEA 44 EUR InStock
TCIAD4750-200MG TCIAD4750-1G
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆HBr₂FN₂S
MW: 311,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD26939241
Numéro CAS: 1347736-74-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité