L-Aspartic aciddiethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Asp(OEt)-OEt·HCl, H-Asp(OEt)-OEt.HCl, Diethyl L-Aspartate hydrochloride, L-Aspartic acid diethyl ester hydrochloride
D4756-5G D4756-25G
TCIAD4756-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD4756-5G TCIAD4756-25G
L-Aspartic aciddiethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Aspartic aciddiethyl ester hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₄·HCl
MW: 225,669 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038910
Numéro CAS: 16115-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité