2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4757-1G D4757-5G
TCIAD4757-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD4757-1G TCIAD4757-5G
2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline ≥98.0% (par GC)
2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline
Formule: C₈H₃Cl₂N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00454905
Numéro CAS: 2379-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité