dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
D4759-1G D4759-5G
TCIAD4759-1GEA 101 EUR InStock
TCIAD4759-1G TCIAD4759-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,205 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136272
Numéro CAS: 5397-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité