((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Difluoromethyl phenyl sulphone
D4764-1G D4764-5G
TCIAD4764-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD4764-1G TCIAD4764-5G
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene ≥98.0% (par GC)
((Difluoromethyl)sulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01050170
Numéro CAS: 1535-65-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.5000 to 1.5040
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité