4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
D4766-1G D4766-5G
TCIAD4766-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD4766-1G TCIAD4766-5G
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (par GC)
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone
Formule: C₁₆H₁₂Cl₂O
MW: 291,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093088
Numéro CAS: 79560-19-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité