dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzothiophene-4-carboxaldehyde, Dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde, Dibenzothiophene-4-carbaldehyde
D4767-1G D4767-5G
TCIAD4767-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD4767-1G TCIAD4767-5G
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈OS
MW: 212,266 g/mol
Numéro MDL: MFCD00961967
Numéro CAS: 23985-81-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité