N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N’-Di(1-naphthyl)-4,4’-benzidine
D4768-1G D4768-5G
TCIAD4768-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD4768-1G TCIAD4768-5G
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Formule: C₃₂H₂₄N₂
MW: 436,558 g/mol
Numéro MDL: MFCD09261380
Numéro CAS: 152670-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité