2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
D4769-5G D4769-25G
TCIAD4769-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD4769-5G TCIAD4769-25G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,9 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00013554
Numéro CAS: 7657-09-2
EINECS: 231-620-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité