Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
D4771-1G D4771-5G
TCIAD4771-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD4771-1G TCIAD4771-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD03306027
Numéro CAS: 96706-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité