3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4773-1G D4773-5G
TCIAD4773-1GEA 66 EUR InStock
TCIAD4773-1G TCIAD4773-5G
3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide ≥98.0% (sur base azote total)
3,3'-Diethylthiatricarbocyanine iodide
Formule: C₂₅H₂₅IN₂S₂
MW: 544,52 g/mol
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00041994
Numéro CAS: 3071-70-3
EINECS: 221-342-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité