2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4774-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD4774-1G TCIAD4774-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂CI₂IN
MW: 273,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368400
Numéro CAS: 98027-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité