δ-methrin ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4775-100MG D4775-1G
TCIAD4775-100MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAD4775-100MG TCIAD4775-1G
δ-methrin ≥97.0% (par GC)
Deltamethrin
Formule: C₂₂H₁₉Br₂NO₃
MW: 505,206 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00870122
Numéro CAS: 52918-63-5
EINECS: 258-256-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02883
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité