4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4778-1G D4778-5G
TCIAD4778-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD4778-1G TCIAD4778-5G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₂NO₃S
MW: 223,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407973
Numéro CAS: 874781-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité