6,9-Diphenyl-9H-carbazole-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D4779-200MG D4779-1G
TCIAD4779-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAD4779-200MG TCIAD4779-1G
6,9-Diphenyl-9H-carbazole-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
6,9-Diphenyl-9H-carbazole-3-boronic acid
Formule: C₂₄H₁₈BNO₂
Numéro MDL: MFCD22123650
Numéro CAS: 1133058-06-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00dee0fa3cba03ed98b008e77f67db37a47a7245&vid=00dee0fa3cba03ed98b008e77f67db37a47a7245&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 105.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité