4,6-Dichloro-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4782-1G D4782-5G
TCIAD4782-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD4782-1G TCIAD4782-5G
4,6-Dichloro-2-méthylquinoléine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00272372
Numéro CAS: 53342-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité