7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
D4793-1G D4793-5G
TCIAD4793-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD4793-1G TCIAD4793-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016972
Numéro CAS: 2107-77-9
EINECS: 218-290-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité