3',4'-Dimethoxyflavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4794-200MG D4794-1G
TCIAD4794-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAD4794-200MG TCIAD4794-1G
3',4'-Dimethoxyflavone ≥98.0% (par GC)
3',4'-Dimethoxyflavone
Formule: C₁₇H₁₄O₄
MW: 282,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143009
Numéro CAS: 4143-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité