trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4798-1G D4798-5G
TCIAD4798-1GEA 22 EUR InStock
TCIAD4798-1G TCIAD4798-5G
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-pentylbicyclohexyl
Formule: C₂₃H₃₄F₂
Numéro MDL: MFCD13182310
Numéro CAS: 118164-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité