2,7-Dibromotriphenylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4801-200MG D4801-1G
TCIAD4801-200MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAD4801-200MG TCIAD4801-1G
2,7-Dibromotriphenylene ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromotriphenylene
Formule: C₁₈H₁₀Br₂
MW: 386,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD22571695
Numéro CAS: 888041-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité