11,12-Dihydroindolo[2,3-a]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4803-200MG D4803-1G
TCIAD4803-200MGEA 28.6 EUR InStock
TCIAD4803-200MG TCIAD4803-1G
11,12-Dihydroindolo[2,3-a]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
11,12-Dihydroindolo[2,3-a]carbazole
Formule: C₁₈H₁₂N₂
Point de fusion: 371°C
Numéro MDL: MFCD07371389
Numéro CAS: 60511-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité