2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4805-1G D4805-5G
TCIAD4805-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD4805-1G TCIAD4805-5G
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₅Cl₂N₃
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00047340
Numéro CAS: 1700-02-3
EINECS: 216-928-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité