Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dodécylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAD4809-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD4809-1G TCIAD4809-5G
Acide dodécylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide dodécylphosphonique


Formule: C₁₂H₂₇O₃P
MW: 250,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015832
Numéro CAS: 5137-70-2
EINECS: 225-897-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité