2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
D4812-1G D4812-5G
TCIAD4812-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD4812-1G TCIAD4812-5G
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00002306
Numéro CAS: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité