2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4813-1G D4813-5G
TCIAD4813-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD4813-1G TCIAD4813-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00052943
Numéro CAS: 53137-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité