2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)morpholine, 2,4-Dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
D4814-1G D4814-5G
TCIAD4814-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD4814-1G TCIAD4814-5G
2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine
Formule: C₇H₈Cl₂N₄O
MW: 235,0706 g/mol
Numéro MDL: MFCD00460178
Numéro CAS: 6601-22-5
EINECS: 229-544-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité