2',5'-Dimethoxypropiophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1-propanone
D4817-200MG D4817-1G
TCIAD4817-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAD4817-200MG TCIAD4817-1G
2',5'-Dimethoxypropiophenone ≥98.0% (par GC)
2',5'-Dimethoxypropiophenone
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00027013
Numéro CAS: 5803-30-5
EINECS: 227-357-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité