2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4819-1G D4819-5G
TCIAD4819-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD4819-1G TCIAD4819-5G
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₅N₃O₂
MW: 341,37 g/mol
Point de fusion: 276°C
Numéro MDL: MFCD16251126
Numéro CAS: 38369-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité