7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Deazapurine, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
D4820-200MG D4820-1G
TCIAD4820-200MGEA 33 EUR InStock
TCIAD4820-200MG TCIAD4820-1G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,1240 g/mol
Numéro MDL: MFCD08234403
Numéro CAS: 271-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité